Merck
339024
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol di(p-toluenesulfonate)
98%
Synonim(y):
2,2′-Oxydiethyl ditosylate, Bis(2-tosyloxyethyl)ether, Diethylene glycol ditosylate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3C6H4SO3CH2CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.49
Beilstein:
583800
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
87-89 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
tosylate
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C18H22O7S2/c1-15-3-7-17(8-4-15)26(19,20)24-13-11-23-12-14-25-27(21,22)18-9-5-16(2)6-10-18/h3-10H,11-14H2,1-2H3
Klucz InChI
VYVPNTJBGPQTFA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Di(p-toluenosulfonian) glikolu dietylenowego został użyty do syntezy bis(dibenzosulfokso)-27,30,35,38-tetrametylo-24-korony-6, bis(dibenzosulfokso)-21,24,29,32-tetrametylo-18-korony-4, dibenzosulfokso-15,18-dimetylo-12-korony-3 oraz makrocykli dibenzosulfokso-12,15-dimetylo-9-korony-2.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of new benzosulfoxide macrocyclic compounds.
Shockravi A, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 179(3), 535-541 (2004)