Merck
33737
Sigma-Aldrich
Dibenzyl N,N-dimethylphosphoramidite
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20NO2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.31
Beilstein:
7427974
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
współczynnik refrakcji
n20/D 1.553
gęstość
1.089 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H20NO2P/c1-17(2)20(18-13-15-9-5-3-6-10-15)19-14-16-11-7-4-8-12-16/h3-12H,13-14H2,1-2H3
Klucz InChI
GDEJGFHRPXLQNN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dibenzyl N,N-dimethylphosphoramidite was used in the preparation of dibenzyl phosphoramidates incorporating the representative C-terminal protected amino acids leucine, phenylalanine, glutamic acid and proline. It was also used for the fast and clean phosphitylation of alcohols, including hindered alcohols.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M. Schneider et al.
Ger. Offen. 4'329'533 (1993)
Synthesis of N-phosphoryl amino acids via phosphoramidite amine-exchange.
Chow CP and Berkman CE.
Tetrahedron Letters, 39(41), 7471-7474 (1998)