Kluczowe dokumenty
336726
Ammonium thiosulfate
98%
Synonim(y):
Diammonium thiosulfate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
98%
Formularz
crystals and lumps
mp
150 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: very soluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
gęstość
1.679 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.N.OS(O)(=O)=S
InChI
1S/2H3N.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
XYXNTHIYBIDHGM-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?