Merck
329835
Sigma-Aldrich
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
99%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3(CF3)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
tw
156-158 °C/18 mmHg (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitrile
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1C#N)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F3N2O2/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-12)7(3-6)13(14)15/h1-3H
Klucz InChI
BQCWLXXZTCLGSZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile was used in the preparation of 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Studies on the rearrangement of ortho-nitrobenzylidenemalonates and their Analogues to 2-aminobenzoate derivatives.
Lewandowska E, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 80(2), 192-199 (2002)