Merck
631752
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
97%
Synonim(y):
4-Cyano-3-trifluoromethylaniline
About This Item
Wzór liniowy:
NCC6H3(CF3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
141-145 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2
Klucz InChI
PMDYLCUKSLBUHO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile can serve as starting material in the synthesis of benzimidazoles, which can act as potential candidates in the treatment of breast cancer due to their ability to inhibit the growth of endothelial cells.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
"Synthesis, characterization and evaluation of benzimidazole derivative and its precursors as inhibitors of MDA-MB-231 human breast cancer cell proliferation"
Thimmegowda.R.N, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 18(1), 432-435 (2008)