Merck
328901
Sigma-Aldrich
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
98%
Synonim(y):
2-Nitro-α,α,α-trifluor-p-toluic acid
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3(CF3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.12
Beilstein:
1985588
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
134-138 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
nitro
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)4-1-2-5(7(13)14)6(3-4)12(15)16/h1-3H,(H,13,14)
Klucz InChI
MYSAXQPTXWKDPQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2-Nitro-4-(trifluorometylo)benzoesowy został użyty do przygotowania kwasu 4-trifluorometylo-antranilowego.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Przemysław Szczeciński et al.
Acta biochimica Polonica, 55(4), 749-752 (2008-11-29)
Organic extracts of six urine samples from children treated with nitisinone, a medicine against tyrosinemia type I, were investigated by (1)H and (19)F NMR spectroscopy. The presence of unchanged 2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione (NTBC), 6-hydroxy-2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione (NTBC-OH) and 2-nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid (NTFA) as well as
Hanna Barchanska et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 171, 15-21 (2019-04-09)
Nitisinone (2-(2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione, NTBC) was the first synthetically produced triketone herbicide. However, its unsatisfactory herbicidal properties, negative impact on the natural environment and the high cost of synthesis have hindered its commercialization as a plant protection agent. Nevertheless, NTBC has become