Merck
327522
Sigma-Aldrich
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine
97%
Synonim(y):
2-Amino-4′-chlorodiphenylamine
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4NHC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.68
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
117-119 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Nc1ccccc1Nc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H11ClN2/c13-9-5-7-10(8-6-9)15-12-4-2-1-3-11(12)14/h1-8,15H,14H2
Klucz InChI
WEUBIWJPIRTWDF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine (2-Amino-4′-chlorodiphenylamine) was used in preparation of N-(p-chloro)phenylbenzimidazolin-2-one and monoaminophenazine dyes.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Studies on benzimidazoles. Part VII. Kinetics and mechanism of the reaction of thiophenoxydehalogenation of NN'-disubstituted 2-chlorobenzimidazolium perchlorates
Dembech P, et al.
Journal of the Chemical Society B: Physical Organic, 557-560 (1971)