Merck
326976
Sigma-Aldrich
Silver
foil, thickness 2.0 mm, 99.9% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141740
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
foil
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
grubość
2.0 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Srebro jest metalem szlachetnym, szeroko stosowanym w SERS, fotokatalizie i ogniwach słonecznych. Powierzchnia srebra może być sfunkcjonalizowana w celu uzyskania specyficznych właściwości, takich jak biokompatybilność i selektywność czujników.3 Folie i cienkie warstwy jodowanego srebra znajdują potencjalne zastosowanie jako podłoża metalowe aktywne dla SERS.1 Podłoża Cu laminowane foliami Ag mają zgodny współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE), dzięki czemu mogą być stosowane w opakowaniach elektronicznych. Porowate nanopłytki ZnO osadzone na srebrnej folii o regulowanej hydrofobowości mogą być wytwarzane.3
Ilość
25 × 25 mm (approximately 13.2 g)
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Christopher G Jesudason
International journal of molecular sciences, 10(5), 2203-2251 (2009-07-01)
This review is variously a presentation, reflection, synthesis and report with reference to more recent developments of an article - in a journal which has ceased publication - entitled "Some Electrode Theorems with Experimental Corroboration, Inclusive of the Ag/AgCl System"
Direct laminating of silve foils on copper substrate.
Wang PJ, et al.
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 19, 1097-1099 (2008)
Rui Wang et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 3851-3854 (2013-07-19)
The present studies reveal that silver nanoparticles (AgNPs) can induce apoptosis and enhance radio-sensitivity on cancer cells. In this paper, we mainly investigated the effect of AgNPs on rat glioma C6 cells upon the combination treatment of hyperthermia treatment (HTT).
Sa Ram Lee et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(7), 1241-1244 (2013-08-06)
We demonstrate simultaneous detection of surface-enhanced Raman scattering (SERS) and fluorescence signals from a silver microbead. For the dual signal generation, silver microbeads with a diameter of 15 microm were functionalized with benzenethiol (BT) as a Raman tag and a
Yumi Kim et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 3897-3900 (2013-07-19)
The objectives of this research were to study biogenic synthesis of Ag(0) nanoparticles and to determine the effects of various experimental conditions such as silver nitrate concentrations, pHs and temperatures controlling for the optimal biosynthesis of Ag(0) nanoparticles. The metal-reducing
Produkty
Can there be an effective strategy for finding breakthrough materials, since they are, by definition, unpredictable? One answer is found in Combinatorial Materials Science techniques, which represent a powerful approach to identifying new and unexpected materials.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
326976-13.2G
326976-1EA4061826705339
326976-52.8G