Merck
318256
Sigma-Aldrich
Tetravinylsilane
97%
Synonim(y):
Tetraethylenesilicon, Tetravinylsilane
About This Item
Wzór liniowy:
Si(CH=CH2)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.27
Beilstein:
1739438
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
gęstość
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=C[Si](C=C)(C=C)C=C
InChI
1S/C8H12Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5-8H,1-4H2
Klucz InChI
UFHILTCGAOPTOV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tetravinylsilane is widely used in the synthesis of silicon-containing materials. Also, plasma-polymerized tetravinylsilane can be used as a surface modifier for fibers.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Bozena Cechalova et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(3) (2019-02-15)
Pure tetravinylsilane and its oxygen mixture were used to deposit oxidized plasma polymer films at various effective power (0.1⁻10 W) and various oxygen fractions (0⁻0.71) using RF pulsed plasma. The optical properties (refractive index, extinction coefficient, band gap) of the
Polym. Chem., 31, 891-891 (1993)
Tomas Plichta et al.
Polymers, 13(4) (2021-03-07)
High-performance fibre-reinforced polymer composites are important construction materials based not only on the specific properties of the reinforcing fibres and the flexible polymer matrix but also on the compatible properties of the composite interphase. First, oxygen-free (a-CSi:H) and oxygen-binding (a-CSiO:H)
Basalt fibre surface modification via plasma polymerization of tetravinylsilane/oxygen mixtures for improved interfacial adhesion with unsaturated polyester matrix
Lilli M, et al.
Materials Chemistry and Physics, 274, 125106-125106 (2021)
Organometallics, 13, 2682-2682 (1994)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
318256-1G
318256-25G4061837830488
318256-5G4061837830495