Merck
307297
Sigma-Aldrich
Dichloro(3-chloropropyl)methylsilane
98%
Synonim(y):
(3-Chloropropyl)methyldichlorosilane
About This Item
Wzór liniowy:
Cl(CH2)3Si(CH3)Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.56
Beilstein:
1736034
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
80 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
C[Si](Cl)(Cl)CCCCl
InChI
1S/C4H9Cl3Si/c1-8(6,7)4-2-3-5/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
UCJHMXXKIKBHQP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Synthetic precursor to enoxysilacyclobutanes.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of the American Chemical Society, 116, 7026-7026 (1994)