Merck
306657
Sigma-Aldrich
Heptadecanoyl chloride
98%
Synonim(y):
Margaroyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.90
Beilstein:
1781006
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
tw
176 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C17H33ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3
Klucz InChI
ICDQUAGMQCUEMY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Heptadecanoyl chloride reacts with 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine to form 1-palmitoyl-2-oleoyl-N-heptadecanoyl phosphatidylethanolamine.
Zastosowanie
Heptadecanoyl chloride was used in the synthesis of N-heptadecanoylethanolamine by reacting with ethanolamine.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Saori Oka et al.
The Journal of biological chemistry, 280(18), 18488-18497 (2005-03-08)
2-Arachidonoylglycerol is an endogenous ligand for the cannabinoid receptors. Two types of cannabinoid receptors have been identified to date. The CB1 receptor is abundantly expressed in the brain, and assumed to be involved in the attenuation of neurotransmission. On the
Fabiana Piscitelli et al.
Nutrition & metabolism, 8(1), 51-51 (2011-07-14)
Omega-3 polyunsaturated fatty acids (ω-3-PUFA) are known to ameliorate several metabolic risk factors for cardiovascular disease, and an association between elevated peripheral levels of endogenous ligands of cannabinoid receptors (endocannabinoids) and the metabolic syndrome has been reported. We investigated the