Merck
305111
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl 2-bromoethyl ether
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4OCH2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.51
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
tw
165-170 °C/22 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(OCCBr)cc1
InChI
1S/C8H8BrClO/c9-5-6-11-8-3-1-7(10)2-4-8/h1-4H,5-6H2
Klucz InChI
YYFLBDSMQRWARK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Chlorophenyl 2-bromoethyl ether may be used in chemical synthesis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3