Kluczowe dokumenty
302341
Acetoxyacetic acid
99%
Synonim(y):
α-Acetoxyacetic acid, (Acetyloxy)acetic acid, 2-(Acetyloxy)acetic acid, 2-Hydroxyacetic acid acetate, Acetylglycolic acid, O-Acetylglycolic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
bp
141-142 °C/12 mmHg (lit.)
mp
67-69 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
ciąg SMILES
CC(=O)OCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-3(5)8-2-4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
MLXDUYUQINCFFV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?