Kluczowe dokumenty
301477
Tri(ethylene glycol) bis(chloroformate)
96%
Synonim(y):
Bischloroforman glikolu trietylenowego
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.09 psi ( 20 °C)
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457 (lit.)
gęstość
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(=O)OCCOCCOCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C8H12Cl2O6/c9-7(11)15-5-3-13-1-2-14-4-6-16-8(10)12/h1-6H2
Klucz InChI
IFOIGJKHVZBFPR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Dostosowanie chemii powierzchni PEDOT: PSS w celu promowania tworzenia wspomaganych dwuwarstw lipidowych: Szczegółowa metoda wykorzystania bis(chloroformanu) glikolu tri(etylenowego) w zastosowaniach chemii powierzchni (K Kallitsis et al., 2023).
- Kombinacje dwufunkcyjnych środków sieciujących zawierających azydki z możliwością wprowadzania CH do elastomerów polimerowych o ulepszonych właściwościach adhezyjnych: Omówiono otrzymywanie i zastosowanie diazidoformianu tri(glikolu etylenowego) z bis(chloroformianu) tri(glikolu etylenowego) (DW Jung et al., 2022).
- Przygotowanie polipropylenu o właściwościach utwardzania odkształceniowego poprzez niekatalityczną insercję C-H azydoformianu: Badanie procesu reakcji z udziałem bis(chloroformanu) glikolu tri(etylenowego) (SY Kim et al., 2022).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?