Merck
300004
Sigma-Aldrich
Trifluoroacetyl chloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.47
Beilstein:
1098994
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
4.6 (vs air)
Poziom jakości
Próba
98%
tw
−27 °C (lit.)
mp
−146 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(Cl)=O
InChI
1S/C2ClF3O/c3-1(7)2(4,5)6
Klucz InChI
PNQBEPDZQUOCNY-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 316 stainless steel diaphragm valve with a male 1/4" NPTF outlet thread (Z168637) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
króciec do węża
Numer produktu
Opis
Cennik
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)