Kluczowe dokumenty
295566
Nitric oxide
98.5%
Synonim(y):
Nitrogen monoxide
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
1.05 (vs air)
Poziom jakości
Próba
98.5%
tw
−151.7 °C (lit.)
mp
−163.6 °C (lit.)
ciąg SMILES
[N]=O
InChI
1S/NO/c1-2
Klucz InChI
MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... GUCY1A1(2982) , GUCY1A2(2977) , GUCY1B1(2983) , GUCY1B2(2974)
Opakowanie
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Inne uwagi
Informacje prawne
króciec do węża
najczęściej kupowane z tym produktem
polecane
regulator
zawór kontrolny
zawór wylotowy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?