Merck
602469
Sigma-Aldrich
Dinitrogen trioxide (gas) (unlabelled N2O3)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.01
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12142200
Formularz
gas
InChI
1S/N2O3/c3-1-2(4)5
Klucz InChI
LZDSILRDTDCIQT-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)