Kluczowe dokumenty
291013
Chlorotriisobutylsilane
97%
Synonim(y):
Triisobutylchlorosilane, Triisobutylsilyl chloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
gęstość
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C[Si](Cl)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C12H27ClSi/c1-10(2)7-14(13,8-11(3)4)9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
Klucz InChI
TZPZCTBZJKZFGY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Ftalocyjanin krzemu (IV), które są stosowane jako fotouczulacze do fotodynamicznej inaktywacji bakterii.
- Polimerów poli(4-alkilotiazolu) wykazujących właściwości optyczne i elektroniczne.
- Ftalocyjaniny krzemu na bazie bis(tlenku trialkilosililowego) mające zastosowanie jako trójskładnikowe dodatki w organicznej fotowoltaice.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?