Merck
287768
Sigma-Aldrich
Silicon phthalocyanine dichloride
Dye content ~85 %
Synonim(y):
Dichloro(29H,31H-phthalocyaninato)silicon, Phthalocyaninato-dichlorosilane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H16Cl2N8Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
611.51
Beilstein:
600612
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
Poziom jakości
skład
Dye content, ~85%
λmaks.
702 nm
ciąg SMILES
Cl[Si]1(Cl)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16Cl2N8Si/c33-43(34)41-29-21-13-5-6-14-22(21)31(41)39-27-19-11-3-4-12-20(19)28(36-27)40-32-24-16-8-7-15-23(24)30(42(32)43)38-26-18-10-2-1-9-17(18)25(35-26)37-29/h1-16H/b37-25-,37-29-,38-26-,38-30-,39-27-,39-31-,40-28-,40-32-
Klucz InChI
NURIJECXIAPSAM-MLODSWNHSA-N
Zastosowanie
Precursor to stacked-ring silicon phthalocyanines.
Inne uwagi
remainder SiO2
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Journal of the American Chemical Society, 107, 192-192 (1985)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
287768-1G4061826298435
287768-5G4061833313473