Kluczowe dokumenty
286052
Heneicosane
98%
Synonim(y):
n-Heneicosane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
10.3 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
solid
bp
100 °C/2 mmHg (lit.)
356.1 °C/760 mmHg
mp
39-41 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H44/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-21H2,1-2H3
Klucz InChI
FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?