Merck
282413
Sigma-Aldrich
2,3-Dimercapto-1-propanol tributyrate
97%
Synonim(y):
BAL tributyrate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CO2CH2CH(SCOCH2CH2CH3)CH2SCOCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
bp
156-160 °C/0.15 mmHg (lit.)
gęstość
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
thioester
ciąg SMILES
CCCC(=O)OCC(CSC(=O)CCC)SC(=O)CCC
InChI
1S/C15H26O4S2/c1-4-7-13(16)19-10-12(21-15(18)9-6-3)11-20-14(17)8-5-2/h12H,4-11H2,1-3H3
Klucz InChI
NHBKXEKEPDILRR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tributynian 2,3-dimerkapto-1-propanolu jest tioestrowym analogiem triacyloglicerolu i został użyty:
  • w teście hamowania lipazy podczas badań przesiewowych in vitro roślin leczniczych jako leków przeciwcukrzycowych o działaniu hamującym glukozydazę i lipazę
  • w kolorymetrycznym teście mikropłytkowym na aktywność lipazy
  • do analizy specyficzności pozycyjnej LipG (genu kodującego lipazę) w stosunku do triacylogliceroli za pomocą prostej ciągłej metody spektrofotometrycznej
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mi-Hwa Lee et al.
Applied and environmental microbiology, 72(11), 7406-7409 (2006-09-05)
We cloned lipG, which encoded a lipolytic enzyme, from a Korean tidal flat metagenomic library. LipG was related to six putative lipases previously identified only in bacterial genome sequences. These enzymes comprise a new family. We partially characterized LipG, providing
Suk-Jung Choi et al.
Journal of biochemistry and molecular biology, 36(4), 417-420 (2003-08-05)
The present work describes a colorimetric microplate assay for lipase activity based on the reaction between 5,5'-dithiobis(2-nitro benzoic acid) (DTNB) and the hydrolysis product of 2,3-dimercapto-1-propanol tributyrate (DMPTB). Reaction mixtures containing DTNB, DMPTB, and lipase were prepared in microplate wells
[A new simplified colorimetric assay of colipase in duodenal juice using BALB as substrate and its clinical application].
Y Furukawa et al.
Nihon Shokakibyo Gakkai zasshi = The Japanese journal of gastro-enterology, 83(7), 1367-1375 (1986-07-01)
S Lombard et al.
The Biochemical journal, 358(Pt 3), 773-781 (2001-09-06)
The present study was carried out with a view of determining ricin lipolytic activity on neutral lipids in emulsion and in a membrane-like model. Using 2,3-dimercapto-1-propanol tributyrate (BAL-TC(4)) as substrate, the lipolytic activity of ricin was found to be proportional
Guillermo Ramírez et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2012, 701261-701261 (2012-10-20)
This work shows the inhibitory effect on glucosidase and lipase enzymes of 23 medicinal plants described as traditional treatments for diabetes in several Mexican sources. Hydroalcoholic extracts of selected plants were evaluated at 1 mg/mL for glucosidase and 0.25 mg/mL for lipase