Kluczowe dokumenty
278610
Moroxydine hydrochloride
99%
Synonim(y):
N-(Aminoiminomethyl)-4-morpholinecarboximidamide hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
solid
mp
211-214 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ether
ciąg SMILES
Cl[H].NC(=N)NC(=N)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H13N5O.ClH/c7-5(8)10-6(9)11-1-3-12-4-2-11;/h1-4H2,(H5,7,8,9,10);1H
Klucz InChI
FXYZDFSNBBOHTA-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)