Kluczowe dokumenty
PHR1573
Phenformin Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Phenformin hydrochloride, N-(2-Phenylethyl)imidodicarbonimidic diamide monohydrochloride, Phenethylbiguanide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
phenformin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl.NC(=N)NC(=N)NCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N5.ClH/c11-9(12)15-10(13)14-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H6,11,12,13,14,15);1H
Klucz InChI
YSUCWSWKRIOILX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)