Merck
275883
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.56
Beilstein:
2109828
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
237-239 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc(Cl)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
VCHSXYHBMFKRBK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hydrogen-bonded structures of isomeric compounds of 3-chloro-2-nitrobenzoic acid with quinoline have been investigated.
Zastosowanie
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid has been used in the preparation of:
  • 2-amino-3-chlorobenzonitrile
  • 3-chloro-2-nitrobenzaldehyde
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tadashi Kataoka et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(9), 2397-2407 (2004-04-15)
Condensation of nitrobenzaldehydes 3 and alpha-[o-(p-methoxybenzylthio)benzoyl] sulfoxide 4 gave alpha-sulfinyl enones 5. Treatment of 5 with formic acid caused cyclization followed by debenzylation to afford 3-(methylsulfinyl)thioflavanones 6. Double-bond formation with elimination of methanesulfenic acid was performed by refluxing 6 in
Kazuma Gotoh et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 65(Pt 10), o534-o538 (2009-10-07)
The structures of four isomeric compounds, all C7H4ClNO4.C9H7N, of quinoline with chloro- and nitro-substituted benzoic acid, namely, 2-chloro-5-nitrobenzoic acid-quinoline (1/1), (I), 3-chloro-2-nitrobenzoic acid-quinoline (1/1), (II), 4-chloro-2-nitrobenzoic acid-quinoline (1/1), (III), and 5-chloro-2-nitrobenzoic acid-quinoline (1/1), (IV), have been determined at 185 K.
The synthesis and in vitro acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibitory activity of tacrine (Cognex?) derivaties.
Gregor VE, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2(8), 861-864 (1992)