Merck
269409
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl isocyanate
95%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
bp
135-137 °C/17 mmHg (lit.)
mp
40-41 °C (lit.)
grupa funkcyjna
isocyanate
nitro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4N2O3/c10-5-8-6-3-1-2-4-7(6)9(11)12/h1-4H
Klucz InChI
JRVZITODZAQRQM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Nitrophenyl isocyanate was used in the synthesis of symmetrical bis-2-nitrophenylcarbodi-imide via dimerisation reaction.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Intramolecular reaction between nitro and carbodi-imide groups; a new synthesis of 2-arylbenzotriazoles.
Houghton PG, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1471-1479 (1985)