Merck
265187
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorobenzaldehyde
98%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498 (lit.)
bp
67-69 °C/17 mmHg (lit.)
gęstość
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccc(F)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-4H
Klucz InChI
VVVOJODFBWBNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano widma emisji i absorpcji 2,5-difluorobenzaldehydu.
Zastosowanie
2,5-difluorobenzaldehyd został użyty do syntezy fluorowanego analogu poprzez kondensację Henry'ego z nitroetanem.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthew A Parker et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(8), 4661-4669 (2008-02-26)
The lipophilicity of a set of 5-HT(2A) ligands was determined using immobilized-artificial-membrane chromatography, a method that generates values well correlated with octanol-water partition coefficients. For agonists, a highly significant linear correlation was observed between binding affinity and lipophilicity. For ligands
Spectroscopy and dynamics of the excited singlet and triplet states of 2, 3-, 2, 4-and 2, 5-difluorobenzaldehyde vapors.
Itoh, T.
Journal of Molecular Spectroscopy, 257(2), 170-176 (2009)