Merck
264237
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Br2C6H2F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.88
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
mp
33-35 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Fc1cc(Br)c(Br)cc1F
InChI
1S/C6H2Br2F2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H
Klucz InChI
JTEZQWOKRHOKDG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,2-dibromo-4,5-difluorobenzen został użyty do przygotowania:
  • 2,2′-dibromo-4,4′,5,5′-tetrafluorobifenyl
  • 2-(2,3-dibromo-5,6-difluorofenylo)propan-2-ol
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of biphenylenes and tetraphenylenes using copper-catalyzed coupling of arylzinc intermediates.
Kabir SMH, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2, 159-165 (2001)
The lithiation of fluorinated benzenes and its dependence on solvent and temperature.
Coe PL, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 21, 2729-2737 (1995)