Kluczowe dokumenty
263257
Osmium
powder, 99.9% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
rezystywność
8.12 μΩ-cm, 20°C
bp
5027 °C (lit.)
mp
3045 °C (lit.)
gęstość
22.61 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Os]
InChI
1S/Os
Klucz InChI
SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?