Merck
209090
Sigma-Aldrich
Potassium hexachloroosmate(IV)
technical grade
Synonim(y):
Osmium potassium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
K2OsCl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
481.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
technical grade
Formularz
powder
mp
600 °C (dec.) (lit.)
gęstość
3.42 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[K+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Os/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Klucz InChI
VGKQJCSDERXWRV-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)