Kluczowe dokumenty
262595
Perhydroisoquinoline
96%
Synonim(y):
Decahydroisoquinoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
skład
(mixture of cis and trans)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4904 (lit.)
bp
211-214 °C (lit.)
gęstość
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCC2CNCCC2C1
InChI
1S/C9H17N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h8-10H,1-7H2
Klucz InChI
NENLYAQPNATJSU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Spectroscopic investigations of charge-transfer complexes of perhydroisoquinoline with 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, p-chloranil and 7,7′,8,8′-tetracyanoquinodimethane has been reported.
Zastosowanie
Perhydroisoquinoline has been used in the synthesis of nelfinavir mesylate.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Spectroscopic and thermal studies on charge-transfer complexes of perhydroisoquinoline with p-chloranil, 2, 3-dichloro-5, 6-dicyano-1, 4-benzoquinone, and 7, 7', 8, 8'-tetracyanoquinodimethane.
Refat MS and Abou-Melha S.
Journal of Applied Spectroscopy, 79(1), 11-21 (2012)
Savithra Jayaraj et al.
Scientific reports, 9(1), 11280-11280 (2019-08-04)
Visible-light mediated aerobic dehydrogenation of N-heterocyclic compounds is a reaction with enormous potential for application. Herein, we report the first complete aerobic dehydrogenation pathway to large-scale production of isoquinolines. The discovery of this visible light photoredox reaction was enabled through