Merck
260568
Sigma-Aldrich
anti-Pyruvic aldehyde 1-oxime
98%
Synonim(y):
Isonitrosoacetone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH=NOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
mp
65-67 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)\C=N\O
InChI
1S/C3H5NO2/c1-3(5)2-4-6/h2,6H,1H3/b4-2+
Klucz InChI
OVGLVOLWBBGQHS-DUXPYHPUSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
anti-Pyruvic aldehyde 1-oxime may be used in chemical synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3