Merck
259535
Sigma-Aldrich
Triethylenetetramine hydrate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2(NHCH2CH2)2NH2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.23 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
~5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
bp
272 °C (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O.NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4.H2O/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8;/h9-10H,1-8H2;1H2
Klucz InChI
XJFQPBHOGJVOHU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Triethylenetetramine hydrate has been used as solvent to develop cellulose collector with immobilized triethylenetetraminepentaacetic acid groups for multielement preconcentration in flow system.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Cellulose TETPA: a chelating collector designed for multielement preconcentration in flow systems.
Burba P, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 346(4), 414-419 (1993)