Merck
258911
Sigma-Aldrich
Ethyl benzoylformate
95%
Synonim(y):
Ethyl phenylglyoxylate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
bp
138-139 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
phenyl
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O3/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Klucz InChI
QKLCQKPAECHXCQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Enantioselective hydrogenation of ethyl benzoylformate on Pt/Al2O3 modified with dihydrocinchonidine has been studied.
Zastosowanie
Ethyl benzoylformate has been used in preparation of 1,5-dihydro-5-deazaflavin derivatives possessing a chiral substituent at N(3) position.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation of chiral 5-deazaflavin derivatives and their asymmetric reduction of ethyl benzoylformate.
Tanaka K, et al.
Tetrahedron Letters, 25(16), 1741-1742 (1984)
98% Enantioselectivity in the asymmetric synthesis of a useful chiral building block by heterogeneous method: Enantioselective hydrogenation of ethyl-benzoylformate over cinchona modified Pt/Al2 O3 catalysts in the acetic acid.
Sutyinszki M, et al.
Catalysis Communications, 3(3), 125-127 (2002)