Merck
258350
Sigma-Aldrich
Mesoporphyrin IX dimethyl ester
synthetic
Synonim(y):
Dimethyl 7,12-diethyl-3,8,13,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,18-dipropionate, NSC 16668
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H42N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
594.74
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: porphyrin
reagent type: catalyst
mp
214-215 °C (lit.)
λmaks.
400 nm
ciąg SMILES
CCc1c(C)c2cc3nc(cc4[nH]c(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CC)c(C)c4CCC(=O)OC)c(CCC(=O)OC)c3C
InChI
1S/C36H42N4O4/c1-9-23-19(3)27-15-28-21(5)25(11-13-35(41)43-7)33(39-28)18-34-26(12-14-36(42)44-8)22(6)30(40-34)17-32-24(10-2)20(4)29(38-32)16-31(23)37-27/h15-18,38,40H,9-14H2,1-8H3/b27-15-,28-15-,29-16-,30-17-,31-16-,32-17-,33-18-,34-18-
Klucz InChI
SQMOJNBMZGPIKC-MFBGAUBSSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reactant for:
  • Metalation reactions
  • H2-hydrogenations
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
258350-100MG4061826061701
258350-500MG