Kluczowe dokumenty
257206
Triisobutylaluminum
Synonim(y):
Aluminumtriisobutanide, TIBA
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4494 (lit.)
bp
86 °C/10 mmHg (lit.)
mp
4-6 °C (lit.)
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)C[Al](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/3C4H9.Al/c3*1-4(2)3;/h3*4H,1H2,2-3H3;
Klucz InChI
MCULRUJILOGHCJ-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Informacje prawne
adapter wlotu septy
najczęściej kupowane z tym produktem
polecane
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.