Merck
255106
Sigma-Aldrich
Dibromoborane dimethyl sulfide complex
Synonim(y):
Boron dibromide methyl sulfide complex, Dibromo(dimethyl sulfide)(hydro)boron, Dibromo(dimethyl sulfide)borane, Dibromoborane compound with dimethylsulfane, Dibromoborane dimethyl sulfide
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2S · BHBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.76
Beilstein:
4449985
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
30-35 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioether
ciąg SMILES
CSC.BrBBr
InChI
1S/C2H6S.BBr2H/c1-3-2;2-1-3/h1-2H3;1H
Klucz InChI
PGSRDLGPKTVELT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Reductive elimination C-C bond forming reactions
  • Lithiation-borylation reaction with Hoppe′s lithiated carbamates
  • Preparation of boron analogues of uracil
  • Boronation reactions for formation of cyclic boronium salts
  • Hydroboration reactions
  • Ring opening of terminal epoxides
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)