Merck
254231
Sigma-Aldrich
Lead(II) selenide
greener alternative
99.99%
About This Item
Wzór liniowy:
PbSe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.99%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
gęstość
8.1 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Se]=[PbH2]
InChI
1S/Pb.Se
Klucz InChI
GGYFMLJDMAMTAB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Selenek ołowiu ma sześcienną strukturę krystaliczną soli kamiennej, która pod wysokim ciśnieniem przechodzi w strukturę rombową.2 PbSe jest materiałem półprzewodnikowym emitującym promieniowanie podczerwone. Pojemność cieplna PbSe została oszacowana metodą Kelleya-Parksa-Huffmana.
Zastosowanie
Selenek ołowiu może być wykorzystywany do przygotowania nanokrystalicznych kropek kwantowych (NQD) z rdzeniem/powłoką PbSe/CdSe, takich jak lasery na podczerwień i etykiety biologiczne. Inne zastosowania to fotodetektory.
Opakowanie
Packaged in poly bottles
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joshua J Choi et al.
Nano letters, 12(9), 4791-4798 (2012-08-15)
The self-assembly of colloidal nanocrystals into ordered superstructures depends critically on the shape of the nanocrystal building blocks. We investigated the self-assembly of cubic PbSe nanocrystals from colloidal suspensions in real-time using in situ synchrotron-based X-ray scattering. We combined small-angle
M N Nordin et al.
Nanotechnology, 23(27), 275701-275701 (2012-06-19)
A comprehensive study of the optical properties of PbS nanocrystals (NCs) is reported that includes the temperature dependent absorption, photoluminescence (PL) and PL lifetime in the range of 3-300 K. The absorption and PL are found to display different temperature
Giang H T Au et al.
Nanotechnology, 23(27), 275601-275601 (2012-06-19)
Quantum dots (QDs) are semiconducting nanocrystals that have photoluminescent (PL) properties brighter than fluorescent molecules and do not photo-bleach, ideal for in vivo imaging of diseased tissues or monitoring of biological processes. Near-infrared (NIR) fluorescent light within the window of
Heat capacity and thermodynamic properties of lead selenide and lead telluride.
Pashinkin AS, et al.
Inorganic Materials, 45(11), 1226-1229 (2009)
Barbara K Hughes et al.
ACS nano, 6(6), 5498-5506 (2012-05-11)
We have synthesized alkylselenide reagents to replace the native oleate ligand on PbSe quantum dots (QDs) in order to investigate the effect of surface modification on their stoichiometry, photophysics, and air stability. The alkylselenide reagent removes all of the oleate
Produkty
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.