Kluczowe dokumenty
253421
3-(2-Iodoacetamido)-PROXYL
free radical
Synonim(y):
3-(2-Iodoacetamido)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, free radical
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
mp
162-164 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)CC(NC(=O)CI)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C10H18IN2O2/c1-9(2)5-7(12-8(14)6-11)10(3,4)13(9)15/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)
Klucz InChI
OQIGMSGDHDTSFA-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?