Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5356 (lit.)
tw
87-89 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
isocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cccc(C)c1N=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
YQLRKXVEALTVCZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- derivatized β-cyclodextrins, used as chiral stationary phase in normal-phase liquid chromatography
- tris( 2,6-dimethylphenylimido)methylrhenium (VII)
- 1-(2-isopropylphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)urea
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?