Merck
251976
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-1-naphthol
95%
Synonim(y):
2,4-dichloro-1-naftalenol, 2,4-dichloro-α-naftol, 2,4-dichloronaftol
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C10H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
7.3 (vs air)
Próba
95%
Formularz
solid
mp
104-107 °C (lit.)
rozpuszczalność
pyridine: soluble 5%, clear, colorless to dark yellow
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Oc1c(Cl)cc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H6Cl2O/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,13H
Klucz InChI
HVLJEMXDXOTWLV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4-dichloro-1-naftol został użyty w:
  • spektrofotometrycznym oznaczaniu argininy z wcześniejszymi modyfikacjami reakcji Sakaguchiego
  • oznaczanie guanidynooctanu i guanidyno-bursztynianu w moczu, wskaźnik dysfunkcji nerek
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Modification of the Sakaguchi reaction: spectrophotometric determination of arginine in proteins without previous hydrolysis.
Messineo L.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 117(3), 534-540 (1966)
Urinary guanidinoacetate-guanidinosuccinate ratio: an indicator of kidney dysfunction.
M Sasaki et al.
Clinical chemistry, 19(3), 315-321 (1973-03-01)