Kluczowe dokumenty
251054
2-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid
98%
Synonim(y):
2-Hydroxynicotinic acid, 2-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
mp
258-261 °C (lit.)
rozpuszczalność
formic acid: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccnc1O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-5-4(6(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H,(H,7,8)(H,9,10)
Klucz InChI
UEYQJQVBUVAELZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?