Próba
96%
mp
190-194 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
GDBUZIKSJGRBJP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kinetics of the bulk polymerization of 4-acetoxybenzoic acid has been investigated. Mono and submono layers of 4-acetoxybenzoic acid chemisorbed on oxidized aluminum has been studied by IR-absorption spectroscopy.
Zastosowanie
4-Acetoxybenzoic acid has been used in the preparation of poly(4-hydroxybenzoate).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Polymer single crystals of poly (4-hydroxybenzoate). I. Morphology.
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics, 21(9), 1599-1609 (1983)
Kinetics of the polymerization of 4-acetoxybenzoic acid and 6-acetoxy-2-naphthoic acid.
Macromolecules, 29(6), 1874-1879 (1996)
Anomalous intensity effects in the IR spectrum of a densely packed monolayer of 4-acetoxybenzoic acid immobilized on oxidized aluminum. Conformational and vibrational analysis with AM1.
Langmuir, 8(4), 1127-1135 (1992)