Kluczowe dokumenty
243167
Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.13
Beilstein:
6367546
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +19.8°, neat
czystość optyczna
ee: 98% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
bp
63 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
ciąg SMILES
COC(=O)C[C@H](C)O
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Klucz InChI
LDLDJEAVRNAEBW-BYPYZUCNSA-N
Zastosowanie
(S)-(+)-3-hydroksymaślan metylu może być stosowany jako półprodukt w syntezie (-)-elenolanu metylu.
Optically active starting material
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
A new route to substituted 3-methoxycarbonyldihydropyrans; enantioselective synthesis of (-)-methyl elenolate.
Hatakeyama S, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 17, 1202-1204 (1988)
Xiao-Hong Chen et al.
PloS one, 9(4), e94543-e94543 (2014-04-18)
A novel carbonyl reductase (AcCR) catalyzing the asymmetric reduction of ketones to enantiopure alcohols with anti-Prelog stereoselectivity was found in Acetobacter sp. CCTCC M209061 and enriched 27.5-fold with an overall yield of 0.4% by purification. The enzyme showed a homotetrameric