Kluczowe dokumenty
238880
Methyl isocyanoacetate
technical grade, 95%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
75-76 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ester
isonitrile
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C4H5NO2/c1-5-3-4(6)7-2/h3H2,2H3
Klucz InChI
CRXFROMHHBMNAB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
238880-1G | 4061838787200 |
238880-5G | 4061838787217 |