Merck
235881
Sigma-Aldrich
1-Naphthalenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7ClO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.68
Beilstein:
2099333
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
bp
194-195 °C/13 mmHg (lit.)
mp
64-67 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
ciąg SMILES
ClS(=O)(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClO2S/c11-14(12,13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Klucz InChI
DASJFYAPNPUBGG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorek 1-Naftalenosulfonylu ulega desulfitacyjnej karbonylacyjnej reakcji krzyżowego sprzęgania Stille'a z pochodną tinglucalu.
Zastosowanie
Chlorek 1-Naftalenosulfonylu został użyty do przygotowania:
  • 5′-O-naftalenosulfonyldeoksyurydyna
  • Pochodne 1-sulfonyloindazolu
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kevin G Liu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(9), 2413-2415 (2009-04-07)
As part of our continuing efforts to identify therapeutics for CNS diseases, such as schizophrenia and Alzheimer's disease (AD), we have been focused on the 5-HT(6) receptor in an attempt to identify ligands as a potential treatment for cognitive dysfunction.
Aryl and arylmethyl C-glycosides through desulfitative stille and carbonylative stille cross-coupling of tinglycals and sulfonyl chlorides.
Dubbaka SR, et al.
Synlett, 2004(07), 1235-1238 (2004)
A simple method for the synthesis of O2, 5′-cyclodeoxyuridine.
Tang SS and Roth JS.
Tetrahedron Letters, 9(17), 2123-2125 (1968)
Alaa Khedr et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1160, 122383-122383 (2020-09-20)
A sensitive liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS) method was developed for the screening of five β-blockers (BBs), including atenolol, metoprolol, bisoprolol, propranolol, and betaxolol, in rabbit plasma. An inhouse prepared hydrazonoyl chloride compound (UOSA54) and dansyl chloride (DNS) were successfully
Global Trade Item Number
SKUGTIN
235881-1G
235881-50G
235881-5G4061838785299