Merck
235512
Sigma-Aldrich
Diethylmalonyl dichloride
98%
Synonim(y):
Diethylmalonic acid dichloride
About This Item
Wzór liniowy:
ClCOC(C2H5)2COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
tw
197-199 °C (lit.)
gęstość
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC(CC)(C(Cl)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H10Cl2O2/c1-3-7(4-2,5(8)10)6(9)11/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
FWKCXFPQSXNCBW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Diethylmalonyl dichloride has been used in the preparation of:
  • 5,5-diethyl-1,3-dihydroxybarbituric acid (N,N′-dihydroxyveronal) via condensation with 1,3-dibenzyloxyurea
  • 1,11-dibronzo-4,8-diaza-6,6-diethyl-5,7-dioxoundecane
  • amide containing crowned derivatives of dithiomaleonitrile
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pyrimidine N-oxides. IV. The N, N'-dihydroxy derivatives of phenobarbital and veronal.
Cowden W and Jacobsen NW.
Australian Journal of Chemistry, 35(4), 795-797 (1982)
Macrocyclic dithiomaleonitrile derivatives containing sulfur and nitrogen heteroatoms.
Lange SJ, et al.
Tetrahedron, 51(30), 8175-8188 (1995)