Próba
98%
Postać
crystals
mp
191-193 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-5(2,3(6)7)4(8)9/h1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)
Klucz InChI
OREAFAJWWJHCOT-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3