Merck
234273
Sigma-Aldrich
trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatriene
99%
Synonim(y):
(1E,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrieny, (1E,5E,9E)-cyklododeca-1,5,9-trien, (E,E,E)-1,5,9-cyklododekatrieny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.27
Beilstein:
969880
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
bp
237-238 °C (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1C\C=C\CC\C=C\CC\C=C\1
InChI
1S/C12H18/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-2,7-10H,3-6,11-12H2/b2-1+,9-7+,10-8+
Klucz InChI
ZOLLIQAKMYWTBR-FFWAUJBHSA-N
Opis ogólny
trans,trans,trans-1,5,9-cyklododekatriena (ttt-cdt) działa jako ligand i tworzy rzadkie kompleksy miedzi. Zbadano fotorearanżacje kompleksów CuCl z ttt-cdt.
Zastosowanie
trans,trans,trans-1,5,9-cyklododekatriena został wykorzystany w konstrukcji bloku budulcowego do syntezy silnej przeciwnowotworowej acetogeniny annonaceowej (+) -parviflorin.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Highly efficient synthesis of the potent antitumor annonaceous acetogenin (+)-parviflorin.
Hoye TR and Ye Z.
Journal of the American Chemical Society, 118(7), 1801-1802 (1996)
Mauro Fianchini et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (12)(12), 2085-2087 (2009-03-11)
Two rare copper complexes, a tri-alkene adduct [Cu(ttt-cdt)(FSbF(5))] and a non-classical carbon monoxide complex [Cu(ttt-cdt)(CO)][SbF(6)] with a high CO stretching frequency ([small nu, Greek, macron](CO) = 2160 cm(-1)), have been isolated using trans,trans,trans-1,5,9-cyclododecatriene (ttt-cdt) ligand.
Photorearrangements of CuCl complexes of 1, 5, 9-cyclododecatrienes: wavelength dependence.
Chow YL, et al.
Organometallics, 6(5), 1126-1129 (1987)