Kluczowe dokumenty
233625
2-Thiocytosine
97%
Synonim(y):
4-Amino-2-mercaptopyrimidine, 4-Amino-2-thiopyrimidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5N3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.17
Beilstein:
112435
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
mp
285-290 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
NC1=NC(=S)NC=C1
InChI
1S/C4H5N3S/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
Klucz InChI
DCPSTSVLRXOYGS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Tiocytozyna jest potencjalnym środkiem przeciwbiałaczkowym i przeciwnowotworowym. 2-Tiocytozyna w stanie stałym została zbadana za pomocą spektroskopii (1)H-(14)N NMR-NQR podwójnego rezonansu (NQDR) oraz teoretycznie za pomocą kwantowej teorii atomów w cząsteczkach (QTAIM) / teorii funkcjonału gęstości (DFT).
Zastosowanie
2-Tiocytozyna została wykorzystana do zbadania reakcji związanych z transferem dziur (HT) w napromieniowanym X domieszkowanym monohydracie cytozyny.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
André Krivokapić et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(16), 3597-3606 (2008-03-18)
Following exposure to X-irradiation at low temperatures, the main reactions taking place in single crystals of cytosine monohydrate doped with minute amounts of 2-thiocytosine are hole transfer (HT) from the electron-loss centers to the dopant and recombination of oxidation and
Sebastian Mai et al.
The journal of physical chemistry. B, 121(20), 5187-5196 (2017-04-30)
The solvatochromic effects of six different solvents on the UV absorption spectrum of 2-thiocytosine have been studied by a combination of experimental and theoretical techniques. The steady-state absorption spectra show significant shifts of the absorption bands, where in more polar
Theoretical and matrix-isolation experimental studies on 2-thiocytosine and 5-fluoro-2-thiocytosine.
H Rostkowska et al.
Biochimica et biophysica acta, 1172(3), 239-246 (1993-03-20)
2-Thiocytosine (s2Cyt) and 5-fluoro-2-thiocytosine (f5s2Cyt) were studied by means of IR spectroscopy under different environmental conditions: isolated in low-temperature inert gas matrices, associated in thin amorphous and polycrystalline films. The compounds isolated in matrices were only very slightly influenced by
Determination of thiocytosine using its enhancement effect on the copper anodic stripping wave.
R B Diez-Caballero et al.
The Analyst, 113(7), 1047-1050 (1988-07-01)
Jolanta N Latosińska et al.
Journal of molecular modeling, 18(1), 11-26 (2011-03-30)
A potential antileukemic and anticancer agent, 2-thiocytosine (2-TC), has been studied experimentally in the solid state by (1)H-(14)N NMR-NQR double resonance (NQDR) and theoretically by the quantum theory of atoms in molecules (QTAIM)/density functional theory (DFT). Eighteen resonance frequencies on