Kluczowe dokumenty
232459
1,6-Diaminohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
97%
Synonim(y):
Hexamethylenedinitrilotetraacetic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
232-236 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CN(CCCCCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O8/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)5-3-1-2-4-6-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Klucz InChI
YGDVXSDNEFDTGV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?